Drukuj
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
206100250 206101000
ACRO206100250EA 767 PLN
ACRO206100250 ACRO206101000
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego 98%
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Formuła: C₄H₉NaO₃S
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007540
Numer CAS: 2386-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-201-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 2 h)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 %