Drukuj
Kwas metanosulfonowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06022.0005 8.06022.0250 8.06022.1000 8.06022.9025
8.06022.0005EA 127 PLN
8.06022.0005 8.06022.0250 8.06022.1000 8.06022.9025
Kwas metanosulfonowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas metanosulfonowy
Formuła: CH₃SO₃H
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007518
Numer CAS: 75-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-898-6
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Klasyfikacja Merck : 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 20 °C
Molar Mass 96.11 g/mol
Boiling Point 167 °C (13 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 189 °C
Refractive Index 1.4303 (20 °C, 589 nm)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material