Kwas metanosulfonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13565.0E
A13565.22
A13565.36
A13565.0EEA
2160
PLN
A13565.0E
A13565.22
A13565.36
Kwas metanosulfonowy ≥98%
Kwas metanosulfonowy
Purity: 98+%
CAS No.: 75-75-2
Molecular Formula: CH4O3S
Formula Weight: 96.10
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 166-168°/10mm
Beilstein Reference: 1446024
Merck Reference: 14,5954
UN No.: 2586
MDL No.: MFCD00007518
Formuła:
CH₃SO₃H Temp. Wrzenia: 166…168 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 19…20 °C Gęstość: 1,481 Temp. Zapłonu: 156 °C (312 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007518 Numer CAS: 75-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-898-6 Jednostka: 2586 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,5954 |