Kwas etanosulfonowy ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14891.09
14891.18
14891.30
14891.09EA
350
PLN
14891.09
14891.18
14891.30
Kwas etanosulfonowy ≥96%
Kwas etanosulfonowy
Purity: 96%
CAS No.: 594-45-6
Molecular Formula: CH3CH2SO3H
Formula Weight: 110.13
Flash Point:
Formuła:
C₂H₆O₃S Temp. Wrzenia: 122…123 °C (0,01 mmHg) Temp. topnienia: –17 °C Gęstość: 1,343 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007529 Numer CAS: 594-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-843-0 Jednostka: 2586 ADR: 8,III |