Drukuj
Kwas etanosulfonowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
366040050 366040250 366041000
ACRO366040050EA 168 PLN
ACRO366040050 ACRO366040250 ACRO366041000
Kwas etanosulfonowy 95%
Kwas etanosulfonowy
Formuła: C₂H₆O₃S
Temp. Wrzenia: 136…140 °C (3hPa)
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 1,343 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007529
Numer CAS: 594-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-843-0
Jednostka: 2586
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %