Drukuj
Metanosulfonian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
129925-5G 129925-100G 129925-25G
SIAL129925-5GEA 141 PLN
SIAL129925-5G SIAL129925-100G SIAL129925-25G
Metanosulfonian metylu, Sigma-Aldrich®
Metanosulfonian metylu
Formuła: C₂H₆O₃S
MW: 110.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 203
Temp. topnienia: 20
Gęstość: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 104
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007557
Numer CAS: 66-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-625-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06170