Drukuj
Metanosulfonian metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
156890050 156890250 156891000
ACRO156890050EA 165 PLN
ACRO156890050 ACRO156890250 ACRO156891000
Metanosulfonian metylu 99%
Metanosulfonian metylu
Formuła: C₂H₆O₃S
Temp. Wrzenia: 202…203 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007557
Numer CAS: 66-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-625-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06170
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %