Drukuj
Metanosulfonian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M0880-1G M0880-100G M0880-10G M0880-25G M0880-5G
SIALM0880-1GEA 185 PLN
SIALM0880-1G SIALM0880-100G SIALM0880-10G SIALM0880-25G SIALM0880-5G
Metanosulfonian etylu, Sigma-Aldrich®
Metanosulfonian etylu
Formuła: C₃H₈O₃S
Temp. Wrzenia: 213 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007559
Numer CAS: 62-50-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-536-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03859