Drukuj
Metanosulfonian etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20774.0005 8.20774.0025
8.20774.0005EA 162 PLN
8.20774.0005 8.20774.0025
Metanosulfonian etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Metanosulfonian etylu
Formuła: C₃H₈O₃S
Temp. Wrzenia: 213 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007559
Numer CAS: 62-50-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-536-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03859
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 50 - 100 g/l (27 °C)
Molar Mass 124.16 g/mol
Boiling Point 213 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 1.206 g/cm3 (20 °C)