Metanosulfonian etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12938.18
A12938.06
A12938.09
A12938.30
A12938.18EA
1460
PLN
A12938.18
A12938.06
A12938.09
A12938.30
Metanosulfonian etylu ≥99%
Metanosulfonian etylu
Purity: 99%
CAS No.: 62-50-0
Molecular Formula: CH3SO3CH2CH3
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 100°(212°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.170
Refractive Index: 1.4180
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 85-86°/10mm
Beilstein Reference: 773969
Merck Reference: 14,3827
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007559
Formuła:
C₃H₈O₃S MW: 124.16 g/mol Temp. Wrzenia: 85…86 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.170 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007559 Numer CAS: 62-50-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-536-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,03859 |