Drukuj
Chlorek metanosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
64270-1L 64270-250ML
SIAL64270-1LEA 781 PLN
SIAL64270-1L SIAL64270-250ML
Chlorek metanosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek metanosulfonylu
Formuła: CH₃ClO₂S
Temp. Wrzenia: 161 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007454
Numer CAS: 124-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-706-1
Jednostka: 3246
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,05982