Drukuj
Chlorek metanosulfonylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Mesyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000
8.06021.0250EA 222 PLN
8.06021.0250 8.06021.1000
Chlorek metanosulfonylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek metanosulfonylu
Formuła: CH₃ClO₂S
MW: 114.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 161
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1.478 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007454
Numer CAS: 124-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-706-1
Jednostka: 3246
ADR: 6.1 (8) I
Klasyfikacja Merck : 13,05982