Chlorek metanosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Mesyl chloride
A13383.36
A13383.22
AB110764.0100
A13383.PG
A13383.36EA
381
PLN
A13383.36
A13383.22
ABCRAB110764.0100
A13383.PG
Chlorek metanosulfonylu ≥98%
Chlorek metanosulfonylu
Purity: 98%
CAS No.: 124-63-0
Molecular Formula: CH3ClO2S
Formula Weight: 114.55
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Pungent
Melting Point: -33°
Boiling Point: 161°
Beilstein Reference: 506297
Merck Reference: 14,5955
UN No.: 3246
MDL No.: MFCD00007454
Formuła:
CH₃ClO₂S MW: 114.55 g/mol Temp. Wrzenia: 161 °C Temp. topnienia: –33 °C Gęstość: 1.477 Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007454 Numer CAS: 124-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-706-1 Jednostka: 3246 ADR: 6.1 I Klasyfikacja Merck : 13,05982 |