Drukuj
Chlorek metanosulfonylu 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125640010 125641000 125642500 125640025 125645000
ACRO125640010EA 650 PLN
ACRO125640010 ACRO125641000 ACRO125642500 ACRO125640025 ACRO125645000
Chlorek metanosulfonylu 99.5%
Chlorek metanosulfonylu
Formuła: CH₃ClO₂S
Temp. Wrzenia: 161 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007454
Numer CAS: 124-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-706-1
Jednostka: 3246
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,05982
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤100 APHA