Drukuj
Chlorek etanosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
471542-100ML 471542-500ML
SIAL471542-100MLEA 382 PLN
SIAL471542-100ML SIAL471542-500ML
Chlorek etanosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek etanosulfonylu
Formuła: C₂H₅ClO₂S
Temp. Wrzenia: 177 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –68 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007460
Numer CAS: 594-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-842-5
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II