Drukuj
VWR® Basic, płaszcze ochronne, SPP, z kieszeniami
Dostawca: VWR Collection
113-8972EA 862 PLN
113-8972 113-8973 113-8974 113-8979 113-8980 113-8982
VWR® Basic, płaszcze ochronne, SPP, z kieszeniami
Odzież jednorazowa
Te jednorazowe płaszcze dla gości z kołnierzem są wykonane z nietkanego materiału SPP.
  • Zapięcie na napy
  • Elastyczne nadgarstki
  • Jedna kieszeń na piersi lub jedna kieszeń na piersi i jedna boczna
  • Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego
Waga: 30 lub 40g/m2
Sposób pakowania: 1 sztuk w woreczku, 50 woreczków w pudełku.