Chlorek etanosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23723.14
B23723.22
B23723.36
B23723.14EA
212
PLN
B23723.14
B23723.22
B23723.36
Chlorek etanosulfonylu ≥98%
Chlorek etanosulfonylu
Purity: 98+%
CAS No.: 594-44-5
Molecular Formula: C2H5ClO2S
Formula Weight: 128.57
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -70°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 773865
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00007460
Formuła:
C₂H₅ClO₂S MW: 128.58 g/mol Temp. Wrzenia: 176…178 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 1.350 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007460 Numer CAS: 594-44-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-842-5 Jednostka: 2927 |