Drukuj
Chlorek etanosulfonylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
215820050 215820500 215821000 215825000 215820025
ACRO215820050EA 136 PLN
ACRO215820050 ACRO215820500 ACRO215821000 ACRO215825000 ACRO215820025
Chlorek etanosulfonylu 98+%
Chlorek etanosulfonylu
Formuła: C₂H₅ClO₂S
Temp. Wrzenia: 177 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –68 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007460
Numer CAS: 594-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-842-5
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %