1-Hexadecanesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14396.09
A14396.18
A14396.09EA
496
PLN
A14396.09
A14396.18
1-Hexadecanesulphonyl chloride ≥98%
1-Hexadecanesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 38775-38-1
Molecular Formula: CH3(CH2)15SO2Cl
Formula Weight: 324.96
Melting Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1789245
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007459
Formuła:
C₁₆H₃₃ClO₂S Temp. topnienia: 56…58 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007459 Numer CAS: 38775-38-1 Numer WE (dawny EINECS): 254-123-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |