Drukuj

1,8-Octanedithiol, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga

Synonim: 1,8-Dimercaptooctane

M-Clarity™ quality level = MQ100

O3605-1G O3605-5G
SIALO3605-1GEA 252 PLN
SIALO3605-1G SIALO3605-5G
1,8-Octanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,8-Octanedithiol
Formuła: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 270
Gęstość: 0.9814 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00003574
Numer CAS: 1191-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-738-8
Jednostka: 3334
ADR: 9

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR