Drukuj
1,6-Heksanoditiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,6-Dimercaptohexane
M-Clarity™ quality level = MQ300
W349518-100G-K W349518-1KG-K W349518-25G-K
SIALW349518-100G-KEA 650 PLN
SIALW349518-100G-K SIALW349518-1KG-K SIALW349518-25G-K
1,6-Heksanoditiol, Sigma-Aldrich®
1,6-Heksanoditiol
Formuła: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 242
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1.0102 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004910
Numer CAS: 1191-43-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-735-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III