Drukuj
2-Propanotiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W389706-1KG W389706-4KG W389706-SAMPLE
SIALW389706-1KGEA 457 PLN
SIALW389706-1KG SIALW389706-4KG SIALW389706-SAMPLE
2-Propanotiol, Sigma-Aldrich®
2-Propanotiol
Formuła: C₃H₈S
Temp. Wrzenia: 57 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –130 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004863
Numer CAS: 75-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-861-4
Jednostka: 2402
ADR: 3,II