1-Tetradekanotiol 94
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
n-Tetradecyl mercaptan, 1-Mercaptotetradecane, n-Tetradecanethiol, N-tetradecylmercaptan
L09401.06
L09401.14
L09401.06EA
255
PLN
L09401.06
L09401.14
1-Tetradekanotiol 94
1-Tetradekanotiol
Purity: 94%
CAS No.: 2079-95-0
Molecular Formula: C14H30S
Formula Weight: 230.46
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₃₀S MW: 230.46 g/mol Temp. Wrzenia: 176…180 °C (22 mmHg) Temp. topnienia: 6…7 °C Gęstość: 0.850 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022099 Numer CAS: 2079-95-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-209-2 Jednostka: 3334 ADR: 9 |