Drukuj
1-Oktadekanotiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
O1858-100ML O1858-25ML
SIALO1858-100MLEA 504 PLN
SIALO1858-100ML SIALO1858-25ML
1-Oktadekanotiol, Sigma-Aldrich®
1-Oktadekanotiol
Formuła: C₁₈H₃₈S
Temp. Wrzenia: 204 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28…31 °C
Gęstość: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004886
Numer CAS: 2885-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-744-1
Jednostka: 3335
ADR: 9,