Drukuj
Etanotiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Merkaptan etylowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
E3708-100ML E3708-500ML
SIALE3708-100MLEA 206 PLN
SIALE3708-100ML SIALE3708-500ML
Etanotiol, Sigma-Aldrich®
Etanotiol
Formuła: C₂H₆S
Temp. Wrzenia: 35 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –148 °C
Gęstość: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004887
Numer CAS: 75-08-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-837-3
Jednostka: 2363
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,03771