dodekano-1-tiol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM
A12741.22
A12741.36
A12741.22EA
193
PLN
A12741.22
A12741.36
dodekano-1-tiol ≥98%
dodekano-1-tiol
Purity: 98%
CAS No.: 112-55-0
Molecular Formula: C12H26S
Formula Weight: 202.40
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.4601
Odour: Unpleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 276-278°
Beilstein Reference: 969337
MDL No.: MFCD00004885
Formuła:
C₁₂H₂₆S Temp. Wrzenia: 276…278 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 0,845 Temp. Zapłonu: 133 °C (271 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004885 Numer CAS: 112-55-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-984-1 Jednostka: 3334 ADR: 9, |