Drukuj
1-Butanotiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
112925-1L 112925-250ML
SIAL112925-1LEA 689 PLN
SIAL112925-1L SIAL112925-250ML
1-Butanotiol, Sigma-Aldrich®
1-Butanotiol
Formuła: C₄H₁₀S
Temp. Wrzenia: 98 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004905
Numer CAS: 109-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-705-3
Jednostka: 2347
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,01611