Tiocyjanian metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27879.AA
H27879.AC
H27879.AE
H27879.AAEA
199
PLN
H27879.AA
H27879.AC
H27879.AE
Tiocyjanian metylu ≥99%
Tiocyjanian metylu
Purity: 99%
CAS No.: 556-64-9
Molecular Formula: CH3SCN
Formula Weight: 73.11
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Pungent
Melting Point: -5°
Boiling Point: 131°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00001830
Formuła:
C₂H₃NS MW: 73.12 g/mol Temp. Wrzenia: 131 °C Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 1.068 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001830 Numer CAS: 556-64-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-134-6 Jednostka: 2929 Klasyfikacja Merck : 12,06209 |