Drukuj
Oktylosiarczan(VI) sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
O4003-1G O4003-25G O4003-5G
SIALO4003-1GEA 442 PLN
SIALO4003-1G SIALO4003-25G SIALO4003-5G
Oktylosiarczan(VI) sodu, Sigma-Aldrich®
Oktylosiarczan(VI) sodu
Formuła: C₈H₁₇NaO₄S
Temp. topnienia: 181…183 °C
Gęstość: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007470
Numer CAS: 142-31-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-535-5