Drukuj
siarczan dodecylu sodu ≥94.0%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
83886.460EA 0 PLN
83886.460 83886.290
siarczan dodecylu sodu ≥94.0%, TECHNICAL
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Klasyfikacja Merck : 13,08710
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 94,0 %
Sodium chloride Max. 1.0 %
Sodium sulphate Max. 2.5 %