Drukuj
siarczan dodecylu litu ≥99%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
0782-100GEA 1090 PLN
0782-100G 0782-25G
siarczan dodecylu litu ≥99%, high purity
siarczan dodecylu litu
Formuła: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007467
Numer CAS: 2044-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-058-2
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs. at 260nm (5%, Water) ≤0.1
Abs.at 280nm (5%, Water) ≤0.1
Loss on drying ≤3%
Purity ≥99%