siarczan dodecylu litu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
A16005.06
A16005.14
A16005.22
A16005.06EA
275
PLN
A16005.06
A16005.14
A16005.22
siarczan dodecylu litu ≥98%
siarczan dodecylu litu
Purity: 98%
CAS No.: 2044-56-6
Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Li
Formula Weight: 272.33
Odour: Odourless
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007467
Formuła:
C₁₂H₂₅LiO₄S MW: 272.34 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007467 Numer CAS: 2044-56-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-058-2 ADR: 4.1 III |