Drukuj
siarczan dodecylu litu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
413300250 413301000
ACRO413300250EA 650 PLN
ACRO413300250 ACRO413301000
siarczan dodecylu litu 99+%
siarczan dodecylu litu
Formuła: C₁₂H₂₅LiO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007467
Numer CAS: 2044-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-058-2
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %