Drukuj
Siarczan(VI) dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
41610-100ML 41610-500ML
SIAL41610-100MLEA 0 PLN
SIAL41610-100ML SIAL41610-500ML
Siarczan(VI) dimetylu, Sigma-Aldrich®
Siarczan(VI) dimetylu
Formuła: C₂H₆O₄S
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008416
Numer CAS: 77-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-058-1
Jednostka: 1595
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,03305