Drukuj
Siarczan(VI) dimetylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
116820010 116821000 116820050
ACRO116820010EA 505 PLN
ACRO116820010 ACRO116821000 ACRO116820050
Siarczan(VI) dimetylu 99+%
Siarczan(VI) dimetylu
Formuła: C₂H₆O₄S
Temp. Wrzenia: 188 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008416
Numer CAS: 77-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-058-1
Jednostka: 1595
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,03305
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Acidity ≤0.2 % (As sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.003 %