Siarczan(VI) dietylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 64-67-5
Molecular Formula: (CH3CH2O)2SO2
Formula Weight: 154.19
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4005
Melting Point: -25°
Boiling Point: 208° dec.
Beilstein Reference: 1209714
Merck Reference: 14,3130
UN No.: 1594
MDL No.: MFCD00009099
Formuła:
C₄H₁₀O₄S Temp. Wrzenia: 208 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 1,177 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009099 Numer CAS: 64-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-589-6 Jednostka: 1594 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,3130 |