Drukuj
Siarczan(VI) dietylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
114560010 114560025 114560250 114560100
ACRO114560010EA 546 PLN
ACRO114560010 ACRO114560025 ACRO114560250 ACRO114560100
Siarczan(VI) dietylu 99%
Siarczan(VI) dietylu
Formuła: C₄H₁₀O₄S
Temp. Wrzenia: 208 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1,1795 g/cm³
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009099
Numer CAS: 64-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-589-6
Jednostka: 1594
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03156
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA