Siarczan dibutylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12813.09
L12813.18
L12813.09EA
447
PLN
L12813.09
L12813.18
Siarczan dibutylu 95%
Siarczan dibutylu
Purity: 95%
CAS No.: 625-22-9
Molecular Formula: C8H18O4S
Formula Weight: 210.29
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 115-116°/6mm
MDL No.: MFCD00059420
Formuła:
C₈H₁₈O₄S Temp. Wrzenia: 115…116 °C (6 mmHg) Gęstość: 1,060 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059420 Numer CAS: 625-22-9 |