Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9779-5G D9779-10G D9779-1G D9779-250MG D9779-25G D9779-50G
SIALD9779-5GEA 1410 PLN
SIALD9779-5G SIALD9779-10G SIALD9779-1G SIALD9779-250MG SIALD9779-25G SIALD9779-50G
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol, Sigma-Aldrich®
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: ∼125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM