Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D5545-1G D5545-5G D5545-25G
SIALD5545-1GEA 502 PLN
SIALD5545-1G SIALD5545-5G SIALD5545-25G
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol, Sigma-Aldrich®
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: ∼125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM