(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 99 Molecular_Biology
Dostawca: MP Biomedicals
|
Uwaga
|
Synonim:
cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
02194821.2
0219482150
0219482101
0219482105
0219482110
0219482125
ICNA02194821.2EA
190
PLN
ICNA02194821.2
ICNA0219482150
ICNA0219482101
ICNA0219482105
ICNA0219482110
ICNA0219482125
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 99 Molecular_Biology
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Storage temperature: +4°C
pH: (0.1 M in H2O, 25°C): 4.0 to 6.0 (Lit.)
Formuła:
C₄H₁₀O₂S₂ MW: 154.25 g/mol Temp. Wrzenia: ∼125 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 42…44 °C Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004877 Numer CAS: 3483-12-3 Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7 Jednostka: 3335 ADR: 9 III |