Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Uwaga
Synonim: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
04010-1 04010-2 04010-3
BMOL04010-1EA 0 PLN
BMOL04010-1 BMOL04010-2 BMOL04010-3
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM