Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥98%
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
441494NEA 1050 PLN
441494N 441496P
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥98%
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: < 125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 40 - 43 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm