Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 99,5, ultrapure_bioreagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
F780-03EA 0 PLN
F780-03 F780-05
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 99,5, ultrapure_bioreagent, J.T.Baker®
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Keep refrigerated between 2-8°C (36-46°F) and store under nitrogen. = 0.060
Assay (HSCH₂(CHOH)₂CH₂SH) ≥99.5 %
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 280 nm ≤0.060
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 260 nm ≤0.400
Appearance Passes Test
Melting Point 40 - 43 °C