Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥99.4%, Proteomics Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
M109-25GEA 1530 PLN
M109-25G M109-5G
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥99.4%, Proteomics Grade
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: <125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@283 nm (0.02 M, water) ≤0.05
DNase none detected
Electrophoresis (P/F) Pass
IR Pass
Loss on Drying ≤0.5%
Melting Point 39 – 43°C
Oxidized DTT ≤0.5%
Protease none detected
Purity (-SH Content) ≥99.4%
RNase none detected
Solubility (5%, Water) Pass