(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15797.06
A15797.03
A15797.14
A15797.06EA
1100
PLN
A15797.06
A15797.03
A15797.14
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥98%
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Purity: 98%
CAS No.: 3483-12-3
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₄H₁₀O₂S₂ Temp. Wrzenia: 125…130 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 40…43 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004877 Numer CAS: 3483-12-3 Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7 Klasyfikacja Merck : 14,3376 |