Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
409190010 409190050 409190250 409191000
ACRO409190010EA 254 PLN
ACRO409190010 ACRO409190050 ACRO409190250 ACRO409191000
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 98%, pure
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…130 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 39…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
Jednostka: 3335
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %