Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
165680010 165680050 165680250 165681000 165685000
ACRO165680010EA 281 PLN
ACRO165680010 ACRO165680050 ACRO165680250 ACRO165681000 ACRO165685000
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 99% dla biochemii
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: 125…130 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 39…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
Jednostka: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.035
Appearance of solution (5 % in water) Clear colorless
UV transmittance ≥99 % (c=5, 660 nm, water) 1 cm cell