Drukuj
1,8-Oktanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,8-Dihydroxy octane
M-Clarity™ quality level = MQ100
O3303-100G O3303-25G
SIALO3303-100GEA 594 PLN
SIALO3303-100G SIALO3303-25G
1,8-Oktanodiol, Sigma-Aldrich®
1,8-Oktanodiol
Formuła: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 279
Temp. topnienia: 58…61 °C
Gęstość: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002989
Numer CAS: 629-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-090-8