1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P50404-100G
P50404-500G
SIALP50404-100GEA
201
PLN
SIALP50404-100G
SIALP50404-500G
1,3-propanodiol, Sigma-Aldrich®
1,3-propanodiol
Formuła:
HO(CH₂)₃OH Temp. Wrzenia: 214 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –32 °C Gęstość: 1,0597 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002949 Numer CAS: 504-63-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-997-3 Klasyfikacja Merck : 12,09845 |